Merck
ENA410543153
Enamine
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
255.07
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7BrO3/c1-5-2-6(11)3-7-8(10(12)13)4-14-9(5)7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI key
ISGQFYMPLVYMOW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)