跳转至内容
Datas de final de ano: Faturamento de pedidos até 18/12. Recesso Merck Brasil de 21/12 a 05/01.
Merck
ENA410542432
Enamine
1-methyl-3,4-dinitro-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
270.61
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-methyl-3,4-dinitro-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H3ClN4O6S/c1-7-4(16(5,14)15)2(8(10)11)3(6-7)9(12)13/h1H3
InChI 密鑰
COJANQMQZQHRCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139769
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139769