Merck
ENA408616229
Enamine
N-methyloxan-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
115.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-methyltetrahydro-2H-pyran-3-amine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-6-3-2-4-8-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
CBPPRONALWRIKK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139239
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)