Merck
ENA405194967
Enamine
1,2-dichloro-4-(chloromethoxy)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
211.47
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
33-34
Iupac Name
1,2-dichloro-4-(chloromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl3O/c8-4-11-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
InChI key
WTHHCOROBIAQNP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135408
Melting Point
33-34
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135408
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)