Merck
ENA405194271
Enamine
1-phenylpropane-1,3-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
150.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-phenyl-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,10-11H2
InChI key
PLDPCRJUQLPMNU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133488
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133488
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)