Merck
ENA405194134
Enamine
2-methylquinolin-5-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
159.19
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
227-229
Iupac Name
2-methyl-5-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-9(11-7)3-2-4-10(8)12/h2-6,12H,1H3
InChI 密鑰
SCDOECQNQZPWAJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104252
Melting Point
227-229
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104252
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)