Merck
ENA405194007
Enamine
(2R)-2,3-diaminopropan-1-ol dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
163.05
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(R)-2,3-diaminopropan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H10N2O.2ClH/c4-1-3(5)2-6;;/h3,6H,1-2,4-5H2;2*1H/t3-;;/m1../s1
InChI key
IKBUWJHUBADHSZ-HWYNEVGZSA-N
储存温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134896
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134896
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)