Merck
ENA402267692
Enamine
1-(pyridin-3-yl)butan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
149.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(3-pyridinyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-2-4-9(11)8-5-3-6-10-7-8/h3,5-7H,2,4H2,1H3
InChI key
JORUAYHMUWRFNM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132580
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132580
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)