Merck
ENA394767579
Enamine
2-hydroxy-3-nitrobenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
182.14
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
150-155
Iupac Name
2-hydroxy-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-7(11)4-2-1-3-5(6(4)10)9(12)13/h1-3,10H,(H2,8,11)
InChI 密鑰
FECMDSYYFNKSJZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128901
Melting Point
150-155
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128901
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)