Merck
ENA394767577
Enamine
4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
198.31
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H22O2/c1-9-7-8-10(12(9,2)3)5-4-6-11(13)14/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
LYFXCRCUENNESS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128888
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128888
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)