Merck
ENA390347517
Enamine
1-(2,6-dimethylpyridin-4-yl)ethan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
149.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(2,6-dimethyl-4-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-6-4-9(8(3)11)5-7(2)10-6/h4-5H,1-3H3
InChI key
FLQWILGTHKHWNV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)