Merck
ENA390347060
Enamine
4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
200.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)9-6-12-7-13-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15)
InChI key
PDTTUTBMTVDZKV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123637
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123637
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)