Merck
ENA388700511
Enamine
3-(oxane-4-carbonyl)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-pyridinyl(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c13-11(9-3-6-14-7-4-9)10-2-1-5-12-8-10/h1-2,5,8-9H,3-4,6-7H2
InChI key
RPDXTMKRWPMHLF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124547
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124547
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)