Merck
ENA388700392
Enamine
N-(4-amino-2-fluorophenyl)butane-1-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
246.31
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-(4-amino-2-fluorophenyl)-1-butanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15FN2O2S/c1-2-3-6-16(14,15)13-10-5-4-8(12)7-9(10)11/h4-5,7,13H,2-3,6,12H2,1H3
InChI key
MBESRBYEKGREHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124294
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124294
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)