Merck
ENA388700000
Enamine
4-chloro-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
199.53
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
54-56
Iupac Name
4-chloro-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H2ClF4N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
InChI key
KNRIBPGPMVZBDZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123404
Melting Point
54-56
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123404
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)