Merck
ENA388699730
Enamine
(1H-imidazol-4-yl)(phenyl)methanamine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
246.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(1H-imidazol-4-yl)(phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-10(9-6-12-7-13-9)8-4-2-1-3-5-8;;/h1-7,10H,11H2,(H,12,13);2*1H
InChI key
QFBAGVKDEKNXPZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124475
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124475
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)