Merck
ENA388192294
Enamine
4-(4-bromobenzoyl)oxane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
269.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(4-bromophenyl)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H13BrO2/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(14)10-5-7-15-8-6-10/h1-4,10H,5-8H2
InChI key
WWVQJNOBZNKTNM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122664
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122664
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)