Merck
ENA388191964
Enamine
3-amino-3-methylbutan-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
103.16
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-amino-3-methyl-2-butanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-4(7)5(2,3)6/h4,7H,6H2,1-3H3
InChI 密鑰
RICKMFQXMYMBNY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121245
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121245
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)