Merck
ENA387773070
Enamine
N-propyl-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-8-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
190.29
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-propyl-5,6,7,8-tetrahydro-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-2-8-13-11-7-3-5-10-6-4-9-14-12(10)11/h4,6,9,11,13H,2-3,5,7-8H2,1H3
InChI key
CEQKAGKGPVMRMS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120701
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120701
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)