Merck
ENA379364416
Enamine
{bicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
161.67
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]hept-1-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-6-8-3-1-7(5-8)2-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI key
NOQQTKRMYUJOCY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118915
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118915
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)