Merck
ENA375227313
Enamine
2-(morpholin-3-yl)cyclohexan-1-one hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.71
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(3-morpholinyl)cyclohexanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c12-10-4-2-1-3-8(10)9-7-13-6-5-11-9;/h8-9,11H,1-7H2;1H
InChI key
NLTSJKCFLHSPJL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109297
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109297
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)