Merck
ENA372573551
Enamine
[1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-2-yl)ethyl](methyl)amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
213.71
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(2,3-dihydrobenzofuran-2-yl)-N-methylethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-8(12-2)11-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11;/h3-6,8,11-12H,7H2,1-2H3;1H
InChI key
ZQWHVYBAENDVLK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113252
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113252
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)