Merck
ENA372573229
Enamine
5-bromo-4-methylthiophene-2-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
275.57
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
36-37
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-2-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H4BrClO2S2/c1-3-2-4(10-5(3)6)11(7,8)9/h2H,1H3
InChI key
RRMFMKFGHNRQPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102314
Melting Point
36-37
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102314
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)