Merck
ENA372572786
Enamine
2-[4-(propan-2-yl)phenoxy]ethanimidamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
228.72
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(4-isopropylphenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O.ClH/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)14-7-11(12)13;/h3-8H,12-13H2,1-2H3;1H
InChI key
TYIGBMMFXVSAHB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111421
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111421
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)