Merck
ENA371463703
Enamine
6-tert-butyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
205.3
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
202-204
Iupac Name
6-tert-butyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-12(2,3)9-4-5-10-8(6-9)7-14-11(13)15-10/h7,9H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,14,15)
InChI key
NRRCYDPROOLRBJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110017
Melting Point
202-204
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110017
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)