Merck
ENA370563462
Enamine
methyl 2-[(2-methylpropyl)amino]acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
145.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl (isobutylamino)acetate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-6(2)4-8-5-7(9)10-3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
PHSQMNIJNHEJNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105941
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105941
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)