Merck
ENA370563415
Enamine
5-chloro-2-(ethanesulfonyl)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
248.69
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-chloro-2-(ethylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO4S/c1-2-15(13,14)8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
AEHJFUBNRZVWAP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104138
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104138
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)