Merck
ENA369382725
Enamine
3,5-bis(propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
153.23
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3,5-diisopropyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-5(2)7-9-8(6(3)4)11-10-7/h5-6H,1-4H3,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
GBXKHQMLNCTDEG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
93
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35659
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35659
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)