Merck
ENA369381807
Enamine
(3-aminopyrazin-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
125.13
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
118-120
Iupac Name
(3-amino-2-pyrazinyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c6-5-4(3-9)7-1-2-8-5/h1-2,9H,3H2,(H2,6,8)
InChI 密鑰
SWPAJZUYMOWGDH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101029
Melting Point
118-120
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101029
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)