Merck
ENA369381778
Enamine
4-[(oxolan-2-yl)methoxy]piperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
185.27
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-2-10(12-7-1)8-13-9-3-5-11-6-4-9/h9-11H,1-8H2
InChI key
TWSGAWBWOWQVNC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100921
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100921
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)