Merck
ENA360887091
Enamine
1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
194.64
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-3-5(7-8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
SLQKSPVMRXDLGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97701
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97701
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)