Merck
ENA346975441
Enamine
1-(pyridin-4-yl)propan-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
137.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(4-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-7(10)6-8-2-4-9-5-3-8/h2-5,7,10H,6H2,1H3
InChI key
OIHJQFZKIPFYOD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96815
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96815
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)