Merck
ENA346974718
Enamine
ethyl 4-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
190.63
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl 4-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2.ClH/c1-2-11-7(10)6-3-5(8)4-9-6;/h3-4,9H,2,8H2,1H3;1H
InChI key
KWQFDLYCMIYIPT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95688
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95688
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)