Merck
ENA341296286
Enamine
ethyl 2-[4-(2-aminoethyl)phenoxy]acetate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
259.73
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl [4-(2-aminoethyl)phenoxy]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO3.ClH/c1-2-15-12(14)9-16-11-5-3-10(4-6-11)7-8-13;/h3-6H,2,7-9,13H2,1H3;1H
InChI 密鑰
XHDMUDYVEIUPRB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93101
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93101
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)