Merck
ENA341294979
Enamine
methyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
215.68
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
142-144
Iupac Name
methyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(7-11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H
InChI key
XEIPXRKVVATEEC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91236
Melting Point
142-144
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91236
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)