Merck
ENA341293451
Enamine
8-(propan-2-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
€204.90
250 MG
€273.80
500 MG
€406.40
1 G
€507.80
2.5 G
€1,031.70
5 G
€1,904.00
供应商货号: EN300-749190-100MG
€204.90
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
选择尺寸
变更视图
100 MG
€204.90
250 MG
€273.80
500 MG
€406.40
1 G
€507.80
2.5 G
€1,031.70
5 G
€1,904.00
About This Item
CAS号:
分子量:
167.25
MDL號碼:
供应商货号: EN300-749190-100MG
€204.90
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
Iupac Name
8-isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Inchi Code
1S/C10H17NO/c1-7(2)11-8-3-4-9(11)6-10(12)5-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
AKETXTOLBLTPTP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88983
象形圖
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88983