Merck
ENA341292642
Enamine
2-hydroxy-4,5-dimethylbenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
150.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
67-70
Iupac Name
2-hydroxy-4,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-6-3-8(5-10)9(11)4-7(6)2/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
PWFKERWVXUISSK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87975
Melting Point
67-70
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87975
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)