Merck
ENA336956365
Enamine
1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
166.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11FO/c1-6-4-9(8(3)12)5-7(2)10(6)11/h4-5H,1-3H3
InChI key
LQRLTWRRCXFFCT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83942
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83942
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)