Merck
ENA336956356
Enamine
4-[ethyl(phenyl)amino]benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
225.29
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(ethylanilino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H15NO/c1-2-16(14-6-4-3-5-7-14)15-10-8-13(12-17)9-11-15/h3-12H,2H2,1H3
InChI key
DBKDVEPBROVGLY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85581
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85581
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)