Merck
ENA336956195
Enamine
4-[(2,2-dimethylpropanamido)methyl]benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
235.28
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-{[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-13(2,3)12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI key
BFCDDEYQCCNMGV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85235
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85235
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)