Merck
ENA333558494
Enamine
4-cyano-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.62
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-cyano-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)7-2-1-5(4-10)3-6(7)9/h1-3H
InChI key
UYHVZXCIAQVHMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82665
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)