Merck
ENA333557627
Enamine
{5-fluoro-2-[(oxolan-3-yl)methoxy]phenyl}boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
240.04
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-fluoro-2-(tetrahydro-3-furanylmethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H14BFO4/c13-9-1-2-11(10(5-9)12(14)15)17-7-8-3-4-16-6-8/h1-2,5,8,14-15H,3-4,6-7H2
InChI key
ISHHPIKLPAYAEH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81697
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81697
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)