Merck
ENA333557573
Enamine
(2-aminoethyl)(tert-butyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
116.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
N~1~-(tert-butyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C6H16N2/c1-6(2,3)8-5-4-7/h8H,4-5,7H2,1-3H3
InChI key
JYXKYKIDIKVWNY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65967
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)