Merck
ENA333557174
Enamine
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
206.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2
InChI key
KBEAWYBOFPLQSZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)