Merck
ENA332672768
Enamine
[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
207.66
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H10ClN3/c11-9-1-3-10(4-2-9)14-7-8(5-12)6-13-14/h1-4,6-7H,5,12H2
InChI 密鑰
VXQNZOAYORCEEM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80192
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80192
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)