Merck
ENA332672428
Enamine
6-(2-methylpropoxy)pyridin-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
166.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
6-isobutoxy-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-7(2)6-12-9-4-3-8(10)5-11-9/h3-5,7H,6,10H2,1-2H3
InChI key
GEAQZVYOBYEUPB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79664
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79664
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)