Merck
ENA332672233
Enamine
N-methyl-1-[(oxolan-3-yl)methyl]piperidin-4-amine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
271.23
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
N-methyl-1-(tetrahydro-3-furanylmethyl)-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O.2ClH/c1-12-11-2-5-13(6-3-11)8-10-4-7-14-9-10;;/h10-12H,2-9H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
FLPYLCWGLZCIRT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80250
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80250
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)