Merck
ENA332671918
Enamine
octahydroindolizine-2-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
150.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
octahydro-2-indolizinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2/c10-6-8-5-9-3-1-2-4-11(9)7-8/h8-9H,1-5,7H2
InChI key
SRWHNGQWKIVCCI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)