Merck
ENA321765911
Enamine
1-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)piperidin-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
180.25
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H16N4/c1-12-7-9(5-11-12)13-4-2-3-8(10)6-13/h5,7-8H,2-4,6,10H2,1H3
InChI 密鑰
ZZHPYRMKQBXJDI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77963
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77963
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)