Merck
ENA321764959
Enamine
2,2,3,3-tetrafluoropropyl trifluoromethanesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
264.12
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,2,3,3-tetrafluoropropyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H3F7O3S/c5-2(6)3(7,8)1-14-15(12,13)4(9,10)11/h2H,1H2
InChI 密鑰
OSWSZHMBICDPQH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77088
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)